GF73626958
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613100
About This Item
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 736-269-58
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.0 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable