Principaux documents
GF73586188
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 75 x 200mm, 0.50mm thickness
Synonyme(s) :
W 180300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 735-861-88
Taille × épaisseur
70 mm × 200 mm × 0.50 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable