Principaux documents
GF72762093
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 1 m, condition metallic glass
Synonyme(s) :
FE845020
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 727-620-93
Longueur
1 m
Diamètre
0.02 mm