Principaux documents
GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
Synonyme(s) :
NI193100
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 718-479-51
Taille
108 × 108 mm
Épaisseur
7.1 mm