Key Documents
GF69585722
Stainless steel - AISI 304
rod, 10.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
FE227915
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 695-857-22
Longueur
100 mm
Diamètre
10.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable