Key Documents
GF69312427
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
TE006010
About This Item
Code UNSPSC :
12141913
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 693-124-27
Poids
100 g
Taille max. des part.
75 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable