Principaux documents
GF69268067
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 12 mm, L 500 mm, black
Synonyme(s) :
CT307912
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 692-680-67
Longueur
500 mm
Diamètre
12 mm
Couleur
black
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable