GF68054878
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonyme(s) :
NI025130
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 680-548-78
L × diam.
20 m × 0.25 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation