GF67920734
Molybdenum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Synonyme(s) :
MO008625
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 679-207-34
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable