Key Documents
GF65267174
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 25 × 25 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE220271
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 652-671-74
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable