Principaux documents
GF64529938
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 25 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
PP303400
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 645-299-38
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable