GF64128955
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonyme(s) :
FE006102
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 641-289-55
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
50 g
Taille max. des fragments
4 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable