GF60500674
Gold
wire, 0.40 mm diameter, length 2 m, purity 99.95%
Synonyme(s) :
AU005148
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 605-006-74
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longueur
2 m
Diamètre
0.40 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable