Principaux documents
GF60386698
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 19 mm diameter, length 50 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NE067920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 603-866-98
Longueur
50 mm
Diamètre
19 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable