GF58607950
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 60 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyme(s) :
SI617028
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 586-079-50
Longueur
60 mm
D.E.
1.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.25 mm