Key Documents
GF56444407
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Synonyme(s) :
OX316310
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 564-444-07
Poids
0.5 kg
Couleur
natural
Taille nominale des granulés
3 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable