GF55968216
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
FE027909
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 559-682-16
Longueur
100 mm
Diamètre
6.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy