GF55512244
Cerium
rod, 50mm, diameter 12.7mm, cast, 99.9%
Synonyme(s) :
Cerium, CE007950
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-122-44
Résistivité
73 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 12.7 mm
Point d'ébullition
3443 °C (lit.)
Pf
795 °C (lit.)
Densité
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Clé InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable