Key Documents
GF55511524
Phosphor bronze
foil, Cu 94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 0.5 m, coil width 0.4 mm
Synonyme(s) :
CU050247
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-115-24
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
0.4 mm
Épaisseur
0.08 mm