GF55121677
Platinum
wire reel, 0.2m, diameter 0.0006mm, wollaston, 99.9%, silver coated, coating thickness 0.025 – 0.100 mm
Synonyme(s) :
Platinum, PT005101
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-216-77
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × D.E. × D.I.
0.2 m × 0.025-0.1 mm × 0.0006 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable