GF54466937
Rhodium
wire reel, 0.5m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Rhodium, RH005105
About This Item
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 544-669-37
Résistivité
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 0.12 mm
pb
3727 °C (lit.)
Pf
1966 °C (lit.)
Densité
12.41 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable