GF53552695
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000210
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 535-526-95
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.125 mm
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N