Principaux documents
GF53165943
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 1 m, coil width 192 mm
Synonyme(s) :
CU130240
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 531-659-43
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
192 mm
Épaisseur
0.016 mm