GF49416835
Copper - O.F.H.C.
tube, 100mm, outside diameter 3.92mm, inside diameter 3.72mm, wall thickness 0.1mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007390
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-168-35
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
3.92 mm × 3.72 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N