Principaux documents
GF48862873
Alumina
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
Synonyme(s) :
AL603039
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 488-628-73
Taille
2 × 29.8 mm
Épaisseur
0.38 mm