Key Documents
GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
YB005111
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Yb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141616
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 485-730-07
Résistivité
28 μΩ-cm, 20°C
Longueur
50 mm
Diamètre
1.0 mm
Point d'ébullition
1196 °C (lit.)
Pf
824 °C (lit.)
Densité
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Yb]
InChI
1S/Yb
Clé InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable