GF47916401
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 5 m, filament diameter 0.01mm
Synonyme(s) :
AJ615720
About This Item
Produits recommandés
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 479-164-01
Longueur
5 m
Diamètre
0.01 mm , filament diameter
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1