Key Documents
GF47557862
Aluminum alloy 5083
foil, Al 95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
AB040390
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 475-578-62
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable