Principaux documents
GF46525305
Gold-tin alloy, Au98Sn2
0.5m wire, 0.5mm diameter
Synonyme(s) :
AU085150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-253-05
L × diam.
0.5 m × 0.5 mm