Principaux documents
GF46016007
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonyme(s) :
W 506010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 460-160-07
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm