Key Documents
GF45895326
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
FK267920
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 458-953-26
Longueur
500 mm
Diamètre
8.2 mm