GF44388805
Niobium
foil, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
NB000370, Columbium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 443-888-05
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.5 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable