GF41668544
Copper
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CU006025
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 416-685-44
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable