GF40340382
Hafnium
rod, 200mm, diameter 1.6mm, as drawn, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF007900
About This Item
Pureté
97%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 403-403-82
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
200 mm × 1.6 mm
Point d'ébullition
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N