Principaux documents
GF40319962
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FE227150
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 403-199-62
Longueur
1000 mm
D.E. × D.I. × épaisseur
0.5 mm × 0.125 mm × 0.25 mm