Principaux documents
GF39779364
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Synonyme(s) :
CU205140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 397-793-64
Longueur
1000 m
Diamètre
0.25 mm