Principaux documents
GF37927176
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonyme(s) :
FL017920
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 379-271-76
L × diam.
200 mm × 12.7 mm