Principaux documents
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonyme(s) :
AL057935
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 375-816-99
Longueur
1000 mm
Diamètre
5 mm
Masse volumique apparente
2.7 g/cm3