Principaux documents
GF36304400
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, min. particle size 45 micron
Synonyme(s) :
W 526010
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 363-044-00
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable