Principaux documents
GF35844419
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 100g, 45micron max. particle size
Synonyme(s) :
NI036010
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 358-444-19
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 μm