Principaux documents
GF35044163
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, L 5 m
Synonyme(s) :
ME311070
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 350-441-63
Longueur
5 m
Épaisseur
0.09 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.