Principaux documents
GF33959403
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonyme(s) :
FE205140
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 339-594-03
L × diam.
5 m × 0.5 mm