GF31099888
Molybdenum
rod, 1000mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007901
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 310-998-88
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 mm × 3.0 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N