Key Documents
GF30522484
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Synonyme(s) :
NI207080
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 305-224-84
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm