GF28976226
Copper
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.93mm, wall thickness 0.71mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Copper, CU007620
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 289-762-26
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.71 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 4.39 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable