Principaux documents
GF28741080
Zinc-nickel alloy, Zn90Ni10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonyme(s) :
ZN036010
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 287-410-80
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable