GF28343617
Gold
powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
AU006020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 283-436-17
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Poids
1 g
Taille moyenne des particules
<2 μm (FSSR)
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable