Key Documents
GF23624018
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
FE166011
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 236-240-18
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3