GF22948094
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, black
Synonyme(s) :
NI516010
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 229-480-94
Poids
100 g
Couleur
black
Taille max. des part.
45 μm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable