Principaux documents
GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
AL607050
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 206-819-06
Longueur
300 mm
D.E.
2.5 mm
Épaisseur de la paroi
0.6 mm